Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty glass columns with glass fiber frits, one filter element is already inserted in the glass column, 6 ml
MANA730172
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
- Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
- Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
- Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
- Capaciteit:6 ml
- Omschrijving:Empty glass columns with glass fiber frits, one filter element is already inserted in the glass column
- Seq:10
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving