Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty glass columns with glass fiber frits, one filter element is already inserted in the glass column, 3 ml
Catalogus # MANA730171
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Catalogus # MANA730171
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty glass columns with glass fiber frits, one filter element is already inserted in the glass column, 3 ml
Price
255,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
  • Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
  • Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
  • Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
Specificaties
  • Capaciteit:
    3 ml
  • Omschrijving:
    Empty glass columns with glass fiber frits, one filter element is already inserted in the glass column
  • Seq:
    09
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weight
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weight
    MANA732019
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 132,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight
    MANA732020
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 185,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
    Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
    MANA730101
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 96,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adapters (PVDF) for glass columns (3 and 6 ml)
    Adapters (PVDF) for glass columns (3 and 6 ml)
    MANA730105
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 200,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PE frits for PP columns, 70 ml
    PE frits for PP columns, 70 ml
    MANA730026
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 281,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass fiber frits for glass columns, 6 ml
    Glass fiber frits for glass columns, 6 ml
    MANA730192
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 238,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PE frits for PP columns, 15 ml
    PE frits for PP columns, 15 ml
    MANA730351
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 238,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PE frits for PP columns, 45 ml
    PE frits for PP columns, 45 ml
    MANA730356
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 273,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PE frits for PP columns, 150 ml
    PE frits for PP columns, 150 ml
    MANA730475
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 302,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PE frits for PP columns, 30 ml
    PE frits for PP columns, 30 ml
    MANA730034
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 258,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)
    Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)
    MANA730566
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT - 29,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
    Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
    MANA730385
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 125,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
    Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
    MANA730191
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 196,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PE frits for PP columns, 1 ml
    PE frits for PP columns, 1 ml
    MANA730164
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 130,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PE frits for PP columns, 6 ml
    PE frits for PP columns, 6 ml
    MANA730163
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 226,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PE frits for PP columns, 3 ml
    PE frits for PP columns, 3 ml
    MANA730162
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 ST - 184,00 €