Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty PP columns with PE frits, one filter element is already inserted in the PP column, 1 ml
MANA730159
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
- Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
- Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
- Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
- Capaciteit:1 ml
- Omschrijving:Empty PP columns with PE frits, one filter element is already inserted in the PP column
- Seq:01
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving