Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles
Extraction thimbles
57×315 mm, 2,0 mm
Catalogus # MANA645038
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles
Catalogus # MANA645038
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles
Extraction thimbles
57×315 mm, 2,0 mm
Price
385,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
  • Fat determination in food and feed
  • Determination of binder content in asphalt
  • Analysis of soil contaminants
  • Determination of additives in rubber and elastomers
Specificaties
  • Ø inw.×h:
    57×315 mm
  • Seq:
    39
  • Dikte:
    2,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.