Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles
33×205 mm, 1,5 mm
Catalogus # MANA645026
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles
Catalogus # MANA645026
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles
Extraction thimbles
33×205 mm, 1,5 mm
Price
195,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
  • Fat determination in food and feed
  • Determination of binder content in asphalt
  • Analysis of soil contaminants
  • Determination of additives in rubber and elastomers
Specificaties
  • Ø inw.×h:
    33×205 mm
  • Seq:
    26
  • Dikte:
    1,5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.