Filter paper for breweries
MN 620, 90 mm
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Jump to:
Product Details & Documents
Filter papers used in beverage industries. Available in plain and folded form.
Grade MN 620: Used to efficiently decarbonate beer.
Grade MN 321 (nitrogen-free) and 614: Used for malt analysis.
Grade MN 960: Used in beverage industries for filtration of wines, fruit juices.
Specifications
- Nr:MN 620
- Seq:34
- Maat:90 mm
- Filtratiesnelheid:25 s
- Cat. No.:MANA541009
- Dikte:0,26 mm
- Gewicht:75 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.