Filter paper for breweries
MN 620, 240 mm
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Jump to:
Product Details & Documents
Filter papers used in beverage industries. Available in plain and folded form.
Grade MN 620: Used to efficiently decarbonate beer.
Grade MN 321 (nitrogen-free) and 614: Used for malt analysis.
Grade MN 960: Used in beverage industries for filtration of wines, fruit juices.
Specifications
- Nr:MN 620
- Seq:23
- Maat:240 mm
- Filtratiesnelheid:25 s
- Cat. No.:MANA441024
- Dikte:0,26 mm
- Gewicht:75 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.