Filter paper for breweries
MN 614, 320 mm
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
Ga naar:
Product Details & Documents
Filter papers used in beverage industries. Available in plain and folded form.
Grade MN 620: Used to efficiently decarbonate beer.
Grade MN 321 (nitrogen-free) and 614: Used for malt analysis.
Grade MN 960: Used in beverage industries for filtration of wines, fruit juices.
Specificaties
- Nr:MN 614
- Seq:17
- Maat:320 mm
- Filtratiesnelheid:25 s
- Cat. No.:MANA427032
- Dikte:0,25 mm
- Gewicht:75 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.