Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Sucrose
D-(+)-Sucrose
5 kg
Catalogus # A2211.5000
Leverancier:   PanReac AppliChem
D-(+)-Sucrose
Catalogus # A2211.5000
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  57-50-1
D-(+)-Sucrose
D-(+)-Sucrose
5 kg
CAS-nummer:  57-50-1
Price
252,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • CAS-nummer:57-50-1
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL-nummer:MFCD00006626
  • Molecular Weight:342.3 g/mol
  • Merck index:13,08966
  • Smelten Pt:169…170 °C
  • Dichtheid:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-334-9
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    5 kg