Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline
Glass bottle for solids, 100 g
  A1707.0100
L(-)-Proline
  A1707.0100
 :  147-85-3
L(-)-Proline
Glass bottle for solids, 100 g
 :  147-85-3
69,80 €
1 * 100 g
 :  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  •  :147-85-3
  •  :C₅H₉NO₂
  •  :MFCD00064318
  •  :115.13 g/mol
  •  :13,07871
  •  :245 °C (1013 hPa)
  •  :220…222 °C
  •  :1,35 g/cm³ (25 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :205-702-2
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g