Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazide
Plastic bottle for solids, 500 g
  APPCA1430.0500
Natriumazide
  APPCA1430.0500
 :  26628-22-8
Natriumazide
Plastic bottle for solids, 500 g
 :  26628-22-8
158,00 €
1 * 500 g
 :  Sodium triazide
  •  :26628-22-8
  •  :NaN₃
  •  :MFCD00003536
  •  :65.01 g/mol
  •  :13,08653
  •  :275 °C
  •  :1,85 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :247-852-1
  •  :1687
  •  :6.1,II
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    500 g