Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazide
Natriumazide
Plastic bottle for solids, 100 g
Catalogus # APPCA1430.0100
Giftig
Milieu
Leverancier:   PanReac AppliChem
Natriumazide
Catalogus # APPCA1430.0100
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  26628-22-8
Natriumazide
Plastic bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  26628-22-8
Price
48,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Sodium triazide
  • CAS-nummer:26628-22-8
  • Formule:NaN₃
  • MDL-nummer:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Merck index:13,08653
  • Smelten Pt:275 °C
  • Dichtheid:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.