Orders LinkContactUsLinkComponent
Guanidiniumchloride
Guanidiniumchloride
Plastic bottle for solids, 1 kg
Catalogus # A1499.1000
Irriterend
Leverancier:   PanReac AppliChem
Guanidiniumchloride
Catalogus # A1499.1000
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  50-01-1
Guanidiniumchloride
Guanidiniumchloride
Plastic bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  50-01-1
Price
187,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
  • CAS-nummer:50-01-1
  • Formule:NH₂C(=NH)NH₂·HCl
  • MDL-nummer:MFCD00013026
  • Molecular Weight:95.53 g/mol
  • Merck index:13,04578
  • Smelten Pt:185 °C
  • Dichtheid:1,354 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-002-3
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    1 kg