Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycine
Glycine
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # A1067.1000
Leverancier:   PanReac AppliChem
Glycine
Catalogus # A1067.1000
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  56-40-6
Glycine
Glycine
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  56-40-6
Price
67,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • CAS-nummer:56-40-6
  • Formule:NH₂CH₂COOH
  • MDL-nummer:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • Merck index:13,04504
  • Kokend Pt:181 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:83 °C
  • Dichtheid:1,64 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-272-2
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties