Orders LinkContactUsLinkComponent
Cicloheximide
Cicloheximide
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # A0879.0025
Giftig
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   PanReac AppliChem
Cicloheximide
Catalogus # A0879.0025
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  66-81-9
Cicloheximide
Cicloheximide
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  66-81-9
Price
1 060,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS-nummer:66-81-9
  • Formule:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL-nummer:MFCD00082346
  • Molecular Weight:281.35 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties