Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloramphenicol
Chloramphenicol
Glass bottle for solids, 50 g
N° de catalogue A1806.0050
Santé
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Chloramphenicol
N° de catalogue A1806.0050
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  56-75-7
Chloramphenicol
Glass bottle for solids, 50 g
Numéro CAS:  56-75-7
Prix
54,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
  • Numéro CAS:56-75-7
  • Formule:Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00078159
  • Poids moléculaire:323.13 g/mol
  • Index Merck:13,02087
  • Point d'ébullition:645 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:150 °C
  • Densité:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-287-4
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot
Spécifications
Spécifications
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    50 g