Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloramphenicol
Chloramphenicol
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # A1806.0025
Gezondheid
Leverancier:   PanReac AppliChem
Chloramphenicol
Catalogus # A1806.0025
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  56-75-7
Chloramphenicol
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  56-75-7
Price
37,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
  • CAS-nummer:56-75-7
  • Formule:Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00078159
  • Molecular Weight:323.13 g/mol
  • Merck index:13,02087
  • Kokend Pt:645 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:150 °C
  • Dichtheid:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-287-4
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g