Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromide solution 0,07 %
Dropping bottle, 5 mL
Catalogus # A2273.0005
Leverancier:   PanReac AppliChem
Ethidiumbromide solution 0,07 %
Catalogus # A2273.0005
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  1239-45-8
Ethidiumbromide solution 0,07 %
Dropping bottle, 5 mL
CAS-nummer:  1239-45-8
Price
39,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
 : Supplied in a dropper bottle.
Synoniemen:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS-nummer:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Dropping bottle
  • VPE:
    5 mL
Specificaties