Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 500 mL
Leverancier: PanReac AppliChem
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Catalogus # A4892.0500
Leverancier: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 mL
- Omschrijving:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.