Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
5 kg
Catalogus # A0917.5000
Leverancier:   PanReac AppliChem
Agar
Catalogus # A0917.5000
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  9002-18-0
Agar
CAS-nummer:  9002-18-0
Price
684,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Merck index:13,00184
  • Smelten Pt:90 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-658-1
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.