Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # APPCA0949.1000
Leverancier:   PanReac AppliChem
Agar
Catalogus # APPCA0949.1000
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  9002-18-0
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  9002-18-0
Price
249,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Merck index:13,00184
  • Smelten Pt:90 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-658-1
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg