Celtellers, verbeterde Neubauer
Counting chamber with dark lines, Imp. Neubauer, 0,4 mm, 0,1 mm
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze telkamers zijn ideaal voor het tellen van leukocyten en erythrocyten.
- Dubbele nettotelling
- Twee telrasters met één verdeling
Certificeringen: IVD directive 98/79/EC.
Levering: Ze worden geleverd met twee afdekglaasjes.
Documents
Specificaties
- Kamerdiepte:0,1 mm
- Type:Imp. Neubauer
- Omschrijving:Counting chamber with dark lines
- Seq:001
- Dikte:0,4 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.