Standard valves
2 mm, 6 mm
Catalogus # COWI016.702.2
Leverancier: COWIE
Ga naar:
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
- Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
- Valves may be sterlised at 135 °C
- Very good chemical resistance
Specificaties
- Boring Ø:2 mm
- Voor slang uitw. Ø:6 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.