Standard valves
3 mm, 8 mm
Catalogus # COWI016.703.2
Leverancier: COWIE
Ga naar:
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
- Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
- Valves may be sterlised at 135 °C
- Very good chemical resistance
Specificaties
- Boring Ø:3 mm
- Seq:09
- Voor slang uitw. Ø:8 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.