Standard valves
2 mm, 4,5 mm
Catalogus # COWI016.802.5.2
Leverancier: COWIE
Ga naar:
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
- Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
- Valves may be sterlised at 135 °C
- Very good chemical resistance
Specificaties
- Boring Ø:2 mm
- Seq:15
- Voor slang uitw. Ø:4,5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.