Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
10/30, 40 mm
N° de catalogue COWI010.110
Fournisseur:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
N° de catalogue COWI010.110
Fournisseur:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
10/30, 40 mm
Prix
10,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Spécifications
  • (NS):
    10/30
  • Hoogte:
    40 mm