Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
34 45, 60 mm
Catalogus # COWI010.134
Leverancier:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Catalogus # COWI010.134
Leverancier:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
34 45, 60 mm
Price
26,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Specificaties
  • (NS):
    34 45
  • Hoogte:
    60 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.