Celtellers
Celtelkamer, donkere bekleding, Nageotte, 0,5 mm
Catalogus # 630-1511
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze telkamers zijn ideaal voor het tellen van leukocyten en erythrocyten.
- Dubbel net regeren
- Twee telroosters met één verdeling
- Verschillende uitvoeringen beschikbaar
Certificeringen: IVD 98/79/EC.
Levering: Ze worden geleverd met twee afdekglaasjes (dikte 0,4 mm).
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Kamerdiepte:0,5 mm
- Type:Nageotte
- Omschrijving:Celtelkamer, donkere bekleding