Petrischalen
With 3 vents, 100 mm, 15 mm, Steriel, 13×20/bag
Catalogus # ANICP100V001
Leverancier: Anicrin
Ga naar:
Product Details & Documents
PS. Suitable for all microbiology applications.
Specificaties
- Ø:100 mm
- Verpakt:13×20/bag
- Steriliteit:Steriel
- Uitvoering:With 3 vents
- Hoogte:15 mm
- Seq:10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.