Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromide
Ethidiumbromide
Glass bottle, 5 ml
Catalogus # PIER17896
Giftig
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Ethidiumbromide
Catalogus # PIER17896
CAS-nummer:  1239-45-8
Ethidiumbromide
Ethidiumbromide
Glass bottle, 5 ml
CAS-nummer:  1239-45-8
Price
92,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS-nummer:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • Merck index:13,04751
  • Kokend Pt:72 °C (0,1 mmHg)
  • Smelten Pt:261…264 °C
  • Dichtheid:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:<100 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:214-984-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    5 ml