Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld refractometers
Handheld refractometers
Handheld refractometer, HSR-500, 0,0 − 90,0 °Bx, 0,2 °Brix
Catalogus # ATAG2340
Leverancier:   Atago
Handheld refractometers
Catalogus # ATAG2340
Leverancier:  Atago
Handheld refractometers
Handheld refractometers
Handheld refractometer, HSR-500, 0,0 − 90,0 °Bx, 0,2 °Brix
Price
545,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These handheld refractometers provide three stages of scale - Calibrated with water.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Model:
    HSR-500
  • Meetbereik:
    0,0 − 90,0 °Bx
  • Resolutie:
    0,2 °Brix
  • Omschrijving:
    Handheld refractometer
  • Cat. No.:
    ATAG2340
  • b×d×h:
    40×40×20 mm
  • Gewicht:
    600 g