Abbe refractometers
Abbe refractometer, NAR-2T•LO, 1,15 − 1,48 nD
Catalogus # ATAG1227
Leverancier: Atago
Ga naar:
Product Details & Documents
These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Single wavelengths and standard temperatures are measured at extended ranges, elevated temperatures, in solid samples (films, plastic sheets).
Specificaties
- Model:NAR-2T•LO
- Omschrijving:Abbe refractometer
- Brekingsindex:1,15 − 1,48 nD
- Cat. No.:ATAG1227
- Nauwkeurigheid:±0,0002 nD
- Temperatuurmeting:5...120 °C
- b×d×h:130×180×230 mm
- Temperatuursensor:±0,2 °C
- Nauwkeurigheid temperatuursensor:±0,2 °C
- Gewicht:5,8 kg
- Lichtbron:LED's
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Adapter voor filmmonster, prisma, voor refractometer DR-A1Adapter voor filmmonster, prisma, voor refractometer DR-A1ATAGRE-1581Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Teststuk A, met M-naftaleen, 4 ml, 1,516 nD, voor de refractometers NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 en DR-M4/1550Teststuk A, met M-naftaleen, 4 ml, 1,516 nD, voor de refractometers NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 en DR-M4/1550ATAGRE-1197Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Main and secondary prism for DR-A1
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Prisma, secundair, voor NAR-3T
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Contactvloeistof - monobromonaftaleen, 4 ml, 1,63 nD, voor de refractometers DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HIContactvloeistof - monobromonaftaleen, 4 ml, 1,63 nD, voor de refractometers DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HIATAGRE-1196Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Teststuk A, met M-naftaleen, 4 ml, 1,516 nD, voor de refractometers DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 en DR-M2/1550Teststuk A, met M-naftaleen, 4 ml, 1,516 nD, voor de refractometers DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 en DR-M2/1550ATAGRE-1195Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Lampkabel, voor refractometer NAR-1T•LO
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Thermoweergave-eenheid (DTM-1), voor NAR-1T•LO, NAR-2T•LO en NAR-2T•HIThermoweergave-eenheid (DTM-1), voor NAR-1T•LO, NAR-2T•LO en NAR-2T•HIATAGRE-1165Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Prisma, secundair voor NAR-1T•LO
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Thermistor-eenheid, F, voor refractometers NAR-2T•HI en NAR-2T•LOThermistor-eenheid, F, voor refractometers NAR-2T•HI en NAR-2T•LOATAGRE-1358Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST