Abbe refractometers, NAR
NAR-2T, 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD
ATAG1220
: Atago
The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Single wavelengths and standard temperatures can be measured at extended ranges, as well as elevated temperatures, measurements of solid samples (films, plastic sheets).
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Model:NAR-2T
- Meetbereik:0 − 95 °Bx
- Brekingsindex:1,30 − 1,70 nD
- Cat. No.:ATAG1220
- Temperatuurmeting:5...120 °C
- Temperatuursensor:±0,2 °C
- Nauwkeurigheid temperatuursensor:±0,2/0,5 °C
- Lichtbron:LED's
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.