Natriumhydroxide ≥97%, pellets, Proteomics Grade
HDPE bottle, 500 g
Leverancier: VWR Chemicals
Natriumhydroxide ≥97%, pellets, Proteomics Grade
Catalogus # M137-500G
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 1310-73-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck index:14,08627
- Kokend Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:318 °C
- Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- BEREIKEN:01-2119457892-27
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Chloride:<0.005%
- DNase:none detected
- Heavy Metals:<0.002 %
- Iron:≤0.001%
- Mercury:≤0.1 ppm
- Nickel:≤0.001%
- Nitrogen Compounds:≤0.001%
- Phosphate:≤0.001%
- Potassium:≤0.02%
- Protease:none
- Purity:> = 97,0 %
- RNase:none detected
- Sodium Carbonate:≤1%
- Sulphate:≤0.003%
Specificaties
- Verpakking:HDPE bottle
- VPE:500 g