Agar for bacteriology
Plastic bucket, 2,5 kg
Leverancier: VWR Chemicals
Ga naar:
Product Details & Documents
Agar, a solidifying agent used in bacteriology which consists of unbranched polysaccharides of galactose subunits derived from algae or seaweed.
- Agar for the growth of bacteria and fungi
- Typically used at concentrations of 1 to 2% in solid media preparation
Synoniemen: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Merck index:13,00184
- Smelten Pt:90 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-658-1
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Ash :≤6.5 %
- Gel Point (1.5%):32 – 38 °C
- Gel Strength (1.5%):550 – 950 g/cm²
- Heavy Metals:≤0.002
- Loss on Drying:≤12 %
- Melting Point:80 – 90 °C
- Pass Thru 60 Mesh:≥90 %
- Turbidity (Nephelos):≤40
Specificaties
- Verpakking:Plastic bucket
- VPE:2,5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.