Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide ≥97%, pellets ACS
Natriumhydroxide ≥97%, pellets ACS
HDPE bottle, 1 kg
Catalogus # 0583-1KG
Corrosief
Leverancier:   VWR Chemicals
Natriumhydroxide ≥97%, pellets ACS
Catalogus # 0583-1KG
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide ≥97%, pellets ACS
Natriumhydroxide ≥97%, pellets ACS
HDPE bottle, 1 kg
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
155,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck index:14,08627
  • Kokend Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:323 °C
  • Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • BEREIKEN:01-2119457892-27
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Calcium:
    <0.005%
  • Chloride:
    ≤0.005%
  • Heavy metals:
    ≤0.002%
  • Iron:
    ≤0.001%
  • Magnesium:
    ≤0.002%
  • Mercury:
    ≤0.1 ppm
  • Nickel:
    ≤0.001%
  • Nitrogen compounds:
    ≤0.001%
  • Phosphate:
    ≤0.001%
  • Potassium:
    ≤0.02%
  • Purity:
    ≥97%
  • Sodium carbonate:
    ≤1%
  • Sulphate:
    ≤0.003%
Specificaties
  • Verpakking:
    HDPE bottle
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.