Natriumhydroxide, beads, Reagent Grade
HDPE bottle, 1 kg
Leverancier: VWR Chemicals
Natriumhydroxide, beads, Reagent Grade
Catalogus # 0173-1KG
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 1310-73-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck index:14,08627
- Kokend Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:323 °C
- Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- BEREIKEN:01-2119457892-27
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificatie testresultaten
- Chloride:≤0.05%
- Heavy Metals:≤0.006%
- Potassium:≤0.1%
- Purity:>98.5%
- Sodium Carbonate:≤0.90%
- Sulphate:≤0.005%
Specificaties
- Verpakking:HDPE bottle
- VPE:1 kg