Microscope adapters for micromanipulators
Leica® DMIRE 2 en DMIRB/E/HC
Catalogus # 631-0214
Leverancier: EPPENDORF
Ga naar:
Product Details & Documents
Microscoopadapter voor InjectMan® NI 2 en TransferMan® NK 2. Het universele statief is geschikt voor de bevestiging van manipulators op standaard of stereomicroscopen, onafhankelijk van driepoot die gebruikt wordt.
Specificaties
- Omschrijving:Leica® DMIRE 2 en DMIRB/E/HC