Absorptiemiddel, multiformaat
Mini-kussens, 32 liter per doos, Doos van 16 minikussens, 380×180 mm
Catalogus # 129-0146
Leverancier: 3M
Ga naar:
Product Details & Documents
Lichtgrijs als het droog is en donkerder als het nat is als indicatie van het verzadigingsniveau.
- Inerte, synthetische vezels voornamelijk van PP en polyester
- Multi-format combineert vier formaten in één product en kan gebruikt worden als booms, pillows, sheets of rollen
- Minibooms zijn ontworpen om rond de basis van apparatuur te worden geplaatst om lekken en morsen op te vangen en te beheersen Minikussens zijn van hoge capaciteit voor gebruik bij de bron van een lek.
Gebruikt voor de controle van accidentele en routinematige lekken, druppels en morsen van olie, smeermiddelen en andere niet-agressieve vloeistoffen. Ze zijn perfect voor het opruimen van niet-agressieve vloeistoffen en zijn ook een effectief hulpmiddel voor onderhoudsbeheer.
Specificaties
- Omschrijving:Mini-kussens
- l×b:380×180 mm
- Absorptievermogen:32 liter per doos
- Verpakt:Doos van 16 minikussens