Pincetten
Tweezers, in PMP, Rechte spits, wit, 115 mm
Catalogus # 231-0247
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PMP, white.
- Pointed ends
- Autoclavable (121 °C)
Specificaties
- Type:Rechte spits
- Kleur:wit
- Omschrijving:Tweezers, in PMP
- Lengte:115 mm