Orders LinkContactUsLinkComponent
Spuitfles
Spuitfles
400 ml
Catalogus # 215-2320
Leverancier:   Brand
Spuitfles
Catalogus # 215-2320
Leverancier:  Brand
Spuitfles
Spuitfles
400 ml
Price
60,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
HDPE, wit.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Goede temperatuurbestendigheid
  • Robuust, gemakkelijk, stabiel
Afgifte van een fijne nevel tot een gespoten straal door aan de sproeikop te draaien.
Specificaties
  • Capaciteit:
    400 ml
  • Seq:
    01