Orders LinkContactUsLinkComponent
Spuitfles
Spuitfles
850 ml
Catalogus # 215-0110
Leverancier:   Brand
Spuitfles
Catalogus # 215-0110
Leverancier:  Brand
Spuitfles
Spuitfles
850 ml
Price
65,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
HDPE, wit.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Goede temperatuurbestendigheid
  • Robuust, gemakkelijk, stabiel
Afgifte van een fijne nevel tot een gespoten straal door aan de sproeikop te draaien.
Specificaties
  • Capaciteit:
    850 ml
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.