Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatscheppen
1000 ml, 385 mm
  231-0339
 :   Brand
Maatscheppen
  231-0339
 :  Brand
Maatscheppen
Maatscheppen
1000 ml, 385 mm
46,50 €
1 * 6 ST
PP, wit. Met vlak, afgeschuind uiteinde en versterkte handgreep.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Lengte:
    385 mm