Maatscheppen
500 ml, 315 mm
Catalogus # 231-0120
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlak, afgeschuind uiteinde en versterkte handgreep.
- Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
- De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Lengte:315 mm