Pasteurpipetten
2,0 ml, 7 mm, 145 mm, 250 per doos, 4 dozen per verpakking
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
Lange capillaire tip. Zuigzijde met vernauwing voor een wattenprop. Binnendiameter van de tip: 1,0 mm.
Certificeringen: ISO 7712
Documents
Specificaties
- Ø uitw.:7 mm
- Verpakt:250 per doos, 4 dozen per verpakking
- Capaciteit:2,0 ml
- Lengte:145 mm