Kleurbak
Kleurbakje, voor 20 objectglaasjes, 76×26 mm
Catalogus # BRND474305
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PMP, transparent.
Trough comes with two lids: one to help protect against evaporation when not in use; one with a handle slot facilitating the staining process.
PP tray with fold down handle can accomodate 20 slides. The close fitting lid helps protect against evaporation.
Bestelinformatie: Trough and tray (insert) have to be ordered separately.
Specificaties
- Omschrijving:Kleurbakje, voor 20 objectglaasjes, 76×26 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.