Bus en vatpomp, PumpMaster
PumpMaster container pump for petrochemical liquids (pump only, container not included), blue gray, with nitrile rubber seals, PP/PE, 8 l/min, 950 mm
Catalogus # 223-0097
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Manuele verdringerpomp, voor het vullen, legen en overhevelen van vloeistoffen uit jerrycans en vaten. Er wordt overdruk geproduceerd met behulp van een handzuiger, waardoor de vloeistof uit het vat wordt geperst. Ook kan de vloeistof in kleine hoeveelheden worden afgevoerd met de aftapkraan. De pomp wordt op het vat bevestigd met een flexibele plug met variabele diameter. Er is geen speciale schroefdraadadapter nodig.
- Past op openingen met een diameter van 49,5 tot 60 mm Lengte van de dompelbuis 950 mm (kan worden ingekort bij ondieper vat)
- Voor milde, waterige vloeistoffen (met EPDM-dichting)
Caution: PumpMaster for acids and chemical liquids is not suitable for hydrochloric acid.
Specificaties
- Stroomsnelheid:8 l/min
- Omschrijving:PumpMaster container pump for petrochemical liquids (pump only, container not included), blue gray, with nitrile rubber seals
- Materiaal:PP/PE
- Onderdompeldiepte:950 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Discharge hose with shut-off valve, for acids and chemical liquidsDischarge hose with shut-off valve, for acids and chemical liquidsBURK5202-1001Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 152,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Discharge hose with shut-off valve, for aqueous liquidsDischarge hose with shut-off valve, for aqueous liquidsBURK5202-2001Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 116,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Discharge hose with shut-off valve, for petrochemical liquidsDischarge hose with shut-off valve, for petrochemical liquidsBURK5202-3001Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 114,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



