Hydrometercilinders
250 ml, 40 mm, 330 mm, Hydrometercilinder, met voet en tuit
Catalogus # 614-0042
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Specificaties
- Capaciteit:250 ml
- Omschrijving:Hydrometercilinder, met voet en tuit
- Seq:01
- Inw. hoogte:330 mm
- I-Ø:40 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.