Orders LinkContactUsLinkComponent
Anisool, Supelco®
Anisool, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Catalogus # 96109-5ML-F
Ontvlambaar
Leverancier:   Merck
Anisool, Supelco®
Catalogus # 96109-5ML-F
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  100-66-3
Anisool, Supelco®
Anisool, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS-nummer:  100-66-3
Price
68,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
  • CAS-nummer:100-66-3
  • Formule:C₇H₈O
  • MDL-nummer:MFCD00008354
  • Molecular Weight:108.14 g/mol
  • Merck index:13,00672
  • Kokend Pt:154 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–37 °C
  • Dichtheid:0,9961 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:44 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:2222
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:202-876-1
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    5 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.