Spatels, Drigalski
165 mm, 40 mm
Catalogus # 231-1085
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
- Voor bacteriologische toepassingen
- Kan ook als roerstaaf worden gebruikt
- Voor gelijkmatige uitspreiding of betere verdeling van media
Specificaties
- Lengte:165 mm
- Breedte blad:40 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.